Learn More
Thermo Scientific™ Syringes for Thermo Scientific™ HPLC Instruments
Codice prodotto. 10197744 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
250 μL
500 μL
500 µl
2.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura):
AS1000, AS3000 Autosampler
AS3000, AS3500 Autosampler
LCQ HPLC
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10197744
Marca: Thermo Scientific™ 365LLT81
Le siringhe per strumenti HPLC Thermo Scientific™ consentono di effettuare iniezioni semplici, accurate e riproducibili.
Le siringhe per strumenti HPLC Thermo Scientific™ consentono di effettuare iniezioni semplici, accurate e riproducibili.
  • Square tip to prevent damage to the injector
  • Wide range of volumes
  • Precision made from borosilicate glass and stainless steel
  • Robust design and easy-to-read markings
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type HPLC Autosampler Syringe
Monouso Reusable
Volume (sistema metrico) 2.5 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) AS3000, AS3500 Autosampler
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.