Learn More
Thermo Scientific™ Syringes for Thermo Scientific™ HPLC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Le siringhe per strumenti HPLC Thermo Scientific™ consentono di effettuare iniezioni semplici, accurate e riproducibili.
- Puntale quadrato per prevenire danni all'iniettore
- Ampia gamma di volumi
- Precisione grazie al vetro borosilicato e all'acciaio inox
- Design resistente e marcature di facile lettura
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | Misura 22 |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. Removable Needle |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Siringa per autocampionatore HPLC |
| Monouso | Reusable |
| Volume (sistema metrico) | 500 µl |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LCQ HPLC |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.