Learn More
Thermo Scientific™ Syringes for Thermo Scientific™ HPLC Instruments
Sfoglia Tutto Thermo Scientific ProdottiDescrizione
Le siringhe per strumenti HPLC Thermo Scientific™ consentono di effettuare iniezioni semplici, accurate e riproducibili.
- Square tip to prevent damage to the injector
- Wide range of volumes
- Precision made from borosilicate glass and stainless steel
- Robust design and easy-to-read markings
Specifica
Specifica
| Calibro dell'ago | 22 G |
| Lunghezza (sistema imperiale) ago | 2 in. Removable Needle |
| Product Type | HPLC Autosampler Syringe |
| Monouso | Reusable |
| Volume (sistema metrico) | 250 μL |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | LCQ HPLC |
Periodo di garanzia limitata: soggetto a tutti i requisiti e limiti di garanzia specificati nei Termini e condizioni di vendita; il prodotto è coperto da garanzia a partire dalla data di spedizione per un periodo di novanta (90) giorni. Liberatoria sulle limitazioni d'uso per la ricerca interna: eventuali limitazioni rivolte all'acquirente per l'utilizzo del prodotto a solo scopo di ricerca interna non si applicano ai prodotti presenti nelle pagine Web associate alla presente dichiarazione.
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.