Learn More
IKA™ T 50 Digital Dispersing Element
Use this dispersing element with the IKA™ T 50 Dispersers. T 50 Digital Dispersing Elements feature a quick-connect coupling that facilitates easy exchange of dispersing tool.
3906.00€ - 5318.00€
Specifica
Product Type Dispersing Element
Diametro (sistema metrico) 45 mm
Materiale PTFE, 316L Stainless Steel
Quantità confezione 1 Ea.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Lunghezza albero (sistema metrico) Intervallo volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza albero (sistema metrico) Intervallo volume (sistema metrico) Modello Prezzo Quantità e disponibilità  
15251126
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0010000630
300 mm 500 mL to 15 L S 50-KR-G45-M
5124.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15261126
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0010000631
300 mm 0.25 to 10 L S 50-KR-G-45-F
5318.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15241126
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0010000632
300 mm 500 mL to 20 L S 50-KR-G45-G
4770.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 12-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10384851
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0008003300
290 mm 500 mL to 15 L S 50N–G45-M
3906.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10049110
Vedere i documenti Dettagli della promozione
IKA™
0008003900
290 mm 0.25 - 10 l S 50N–G45-F
4100.00€
Pezzo
Spedizione stimata: 29-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Dispersing technology works by using the rotor-stator principle
  • System consists of a rotor within a stationary stator
  • Due to the high circumferential speed, the medium to be processed is drawn axially into the dispersion head and then forced radially through the slots in the rotor-stator arrangement
  • High speed and minimal gap between the rotor and stator produces extremely strong shear forces which results in better dispersion
  • The plastic materials used are approved by FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Suitable for T 50 digital dispersing instrument
  • Materials in contact with medium: PTFE, AISI 316L
  • Suitable for solvents
  • Max. temperature: 180°C
  • Sterilization methods: all methods
Specifica
Specifica
Dispersing Element
45 mm
PTFE, 316L Stainless Steel
1 Ea.