Learn More
Micronova™ Mocio per camere bianche T-Mop™ con coperture
A range of T-mop covers with snaps that fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean and sanitize cleanroom surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment. Available in a variety of fabrics to meet specific cleaning needs.
Marca: Micronova™ T6-14
14.81 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21676" per avere il tuo prezzo promozionale.
Requires : QPT frame with STA series handle or QDT with SSU series handle
Descrizione
- Mocio a basso profilo per pulire pavimenti, pareti e soffitti
- Ruota di 180° in entrambe le direzioni
- La sua ampia superficie è ideale per le pulizie generiche e per applicare disinfettanti in ambienti sterili
- Pulisce sotto l'attrezzatura e raggiunge gli angoli difficili su scaffali e camere strette
- Disponibile in tre misure, con scelta di foderine
- Disponibile in versione irradiata
La copertura PVA produce poca lanugine e asciuga in fretta, lasciando le superfici asciutte e prive di residui; evitare detergenti forti e IPA
La copertura NovaPoly™ resiste ai disinfettanti più forti ed è autoclavabile; disponibile in versione irradiata; disponibile anche nella versione in espanso a spessore doppio
Specifica
35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.) | |
White | |
Non-sterile | |
Autoclavable | |
2.5 in. | |
Reusable | |
Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C. | |
Cleaning and Sanitization of Cleanroom Surfaces |
Mop Cover | |
14 in. | |
35.6 cm | |
6.4 cm | |
Chemicals | |
12/Cs. | |
NovaPoly Slipcover | |
Smooth Knit Polyester |
Does not include adaptor and handle