Learn More
Micronova™ Mocio per camere bianche T-Mop™ con coperture
Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Microfiber Polyester, Nylon, Nylon
Microfiber Polyester, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Non-woven Polyamide
Poliestere
Polyester, Urethane Foam
Smooth Polyester
Smooth Polyester, Urethane Foam
Dimensions:
14.5 x 2.5 in.
25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.)
35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.)
35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.)
45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.)
45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.)
Colore:
Bianco
Blue
Quantità:
1 Ea.
12/Cs.
50/Cs.
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 12
pezzi 50
Description
Requires
QPT frame with STA series handle or QDT with SSU series handle
- Mocio a basso profilo per pulire pavimenti, pareti e soffitti
- Ruota di 180° in entrambe le direzioni
- La sua ampia superficie è ideale per le pulizie generiche e per applicare disinfettanti in ambienti sterili
- Pulisce sotto l'attrezzatura e raggiunge gli angoli difficili su scaffali e camere strette
- Disponibile in tre misure, con scelta di foderine
- Disponibile in versione irradiata
La copertura PVA produce poca lanugine e asciuga in fretta, lasciando le superfici asciutte e prive di residui; evitare detergenti forti e IPA
La copertura NovaPoly™ resiste ai disinfettanti più forti ed è autoclavabile; disponibile in versione irradiata; disponibile anche nella versione in espanso a spessore doppio
Specifications
Specifications
| Dimensions | 45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.) |
| Product Type | Mocio per camere bianche T-Mop™ |
| Colore | Bianco |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 18 in |
| Sterilità | Non-sterile |
| Lunghezza (sistema metrico) | 45.7 cm |
| Autoclavabile | Sterilizzabile in autoclave |
| Larghezza (sistema metrico) | 6.4 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 2.5 in. |
| Resistente a | Prodotti chimici |
| Show More |
Does not include adaptor and handle