Learn More
Micronova™ Mocio per camere bianche T-Mop™ con coperture
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Codice prodotto. 13127696 Sfoglia Tutto Micronova Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Microfiber Polyester, Nylon, Nylon
Microfiber Polyester, Nylon, Urethane Foam, Urethane Foam
Non-woven Polyamide
Poliestere
Polyester, Urethane Foam
Smooth Polyester
Smooth Polyester, Urethane Foam
Dimensions:
14.5 x 2.5 in.
25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.)
35.6 x 5.1 cm (14 x 2 in.)
35.6 x 6.4 cm (14 x 2.5 in.)
45.7 x 5.1 cm (18 x 2 in.)
45.7 x 6.4 cm (18 x 2.5 in.)
Colore:
Bianco
Blue
Quantità:
1 Ea.
12/Cs.
50/Cs.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 50
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13127696
Marca: Micronova™ T610
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Requires
QPT frame with STA series handle or QDT with SSU series handle
A range of T-mop covers with snaps that fit onto the 180° swivel TMop™ Adapter to effortlessly clean and sanitize cleanroom surfaces, including soft walls, awkward corners, tight spaces and under equipment.​ Available in a variety of fabrics to meet specific cleaning needs.
  • Mocio a basso profilo per pulire pavimenti, pareti e soffitti
  • Ruota di 180° in entrambe le direzioni
  • La sua ampia superficie è ideale per le pulizie generiche e per applicare disinfettanti in ambienti sterili
  • Pulisce sotto l'attrezzatura e raggiunge gli angoli difficili su scaffali e camere strette
  • Disponibile in tre misure, con scelta di foderine
  • Disponibile in versione irradiata
La copertura PVA produce poca lanugine e asciuga in fretta, lasciando le superfici asciutte e prive di residui; evitare detergenti forti e IPA
La copertura NovaPoly™ resiste ai disinfettanti più forti ed è autoclavabile; disponibile in versione irradiata; disponibile anche nella versione in espanso a spessore doppio
Specifica
Dimensions 25.4 x 6.4 cm (10 x 2.5 in.)
Product Type Mop Cover
Colore Bianco
Lunghezza (sistema imperiale) 10 in.
Sterilità Non-sterile
Lunghezza (sistema metrico) 25.4 cm
Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
Larghezza (sistema metrico) 6.4 cm
Larghezza (sistema imperiale) 2.5 in.
Resistente a Prodotti chimici
Monouso Reusable
Quantità 1 Ea.
Care Instructions Item may be Laundered and Reused. Care should be taken to fully eliminate disinfectants prior to reuse or steam sterilization. Water or Dryer temperature should not exceed 180°C.
Include NovaPoly Slipcover
Da utilizzare con (applicazione) Pulizia e igienizzazione di superfici di camere bianche
Color-coded No
Materiale Smooth Polyester
Does not include adaptor and handle