missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
t-Plasminogen Activator/tPA Antibody (OTI3H3), HRP, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-74568H
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
t-Plasminogen Activator/tPA Monoclonal specifically detects t-Plasminogen Activator/tPA in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry.
Specifica
| t-Plasminogen Activator/tPA | |
| Monoclonal | |
| HRP | |
| PBS with No Preservative | |
| PLAT | |
| Recombinant protein fragment corresponding to amino acids 157-426 of human t-Plasminogen Activator/tPA (NP_000921) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| 5327.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| OTI3H3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry | |
| alteplase, DKFZp686I03148, EC 3.4.21, EC 3.4.21.68, plasminogen activator, tissue, plasminogen activator, tissue type, reteplase, tissue plasminogen activator (t-PA), tissue-type plasminogen activator, t-PA, TPA, t-plasminogen activator | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human | |
| IgG2b |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto