Learn More
PURUS™ Tappetini per il controllo dei contaminanti a 60 strati Biohybrid™
I tappetini PURUS&trade Biohybrid&trade sono in assoluto i primi prodotti per il controllo dei contaminanti contenenti materiali rinnovabili a base vegetale. Rappresentano un'alternativa ecologica alla rimozione di polvere e sporcizia dovuti a traffico pedonale e ruote delle attrezzature
Marca: PURUS™ PS 3636 64 W
Dettagli aggiuntivi : Peso : 7.42500kg
Descrizione
- Ecologico contenente materiale Cardia Biohybrid™ rinnovabile a base vegetale e privo di OGM che riduce le emissioni di CO2
- Robusto ed efficace, offre prestazioni affidabili e sofisticate
- Copertura adesiva uniforme per prestazioni ottimali ad ogni strato Può essere riciclato attraverso i normali canali di riciclaggio della plastica
- Le linguette numerate a basso profilo garantiscono la rimozione di un foglio alla volta e indicano il numero di strati rimanenti
Specifica
914 x 914 mm | |
Per l'uso in applicazioni farmaceutiche, biotecnologiche, semiconduttori, camere sterili e industriali | |
Regular Tack | |
Spessore pellicola: 1,3 ± 0,2 mil / 33 μm Spessore adesivo: 0,3 mil/8μm |
Bianco | |
60 layers per mat, 4 mats per case | |
Film: 33 μm Adhesive: 8 μm | |
Prodotto in ambiente certificato ISO 9001 |