Learn More
Sartorius Tacta™ Mechanical Pipettes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Exceptionally balanced design is effortless to use and exceptionally comfortable to hold
Marca:  Sartorius LH-729050
314.51 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21925" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15596304
  • 453.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Comoda da tenere grazie all'impugnatura ergonomica
  • Esclusivo sistema Sartorius Optilock che offre flessibilità per la regolazione del volume e la chiusura
  • Espulsione del puntale controllata e scorrevole con la nuova tecnologia Sartorius Optiject
  • Regolazione della calibrazione per fornire risultati accurati per i vari tipi di liquido
  • Facile da pulire con solo tre parti da smontare
  • Risultati affidabili, anche il caso di periodi di pipettaggio prolungati
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Puntali Optifit: da 200, 350 μl con filtro SafetySpace: 120 μl
Giallo
Tacta™
Da 10 a 100 μl
1
Pipetta