Learn More
Köttermann Tall Acid and Base Cabinet
Constructed with durable polypropylene, this Tall Acid and Base Cabinet is built to endure the aggressive conditions produced by corrosive acid fumes. Liquid-tight pull-out trays offer easy access while minimizing health and safety risks.
2973.30€ - 4500.00€
Specifica
Colore White
Dimensioni (P x L x A) 515 x 600 x 1900 mm
Materiale Polypropylene
Door Style Hinged, Drawer
Da utilizzare con (applicazione) Acid and Base Storage
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Configurazione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Configurazione Include Prezzo Quantità e disponibilità  
17392149
Vedere i documenti
Köttermann
377-0001
2 Left-hinged Doors, 4 Drawers No Ventilation Fan Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17312159
Vedere i documenti
Köttermann
377-0003
2 Left-hinged Doors, 4 Drawers Ventilation Fan Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17302159
Vedere i documenti
Köttermann
377-0002
2 Right-hinged Doors, 4 Drawers No Ventilation Fan Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
17322159
Vedere i documenti
Köttermann
377-0004
2 Right-hinged Doors, 4 Drawers Ventilation Fan
4500.00€
Descrizione
  • Safe storage of corrosive non-flammable hazardous substances, with acids and bases separated
  • Cabinet carcasses and pull-out trays made of resistant polypropylene
  • Liquid-tight drawers on low-friction PTFE strips with pull-out stop
  • Removal of aggressive vapors via optional ventilation with an external fan
  • Corrosion-resistant locks and hinges
  • Ideal for installation under high-performance fume cupboards
Specifica
Specifica
White
Polypropylene
Acid and Base Storage
515 x 600 x 1900 mm
Hinged, Drawer