Learn More
BRAND™ Tall Form Borosilicate Glass Beakers
76.49 EUR valido fino al 2024-07-30
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21657" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
1000 mL
Descrizione
- With graduation and spout
- Provided in packs of 10
- With write-on label area
- Acc. to DIN 12331/ISO 3819
Specifica
Colore | Clear |
Diametro (sistema metrico) esterno | 38 mm |
Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
Materiale | Borosilicate Glass |
Height (Metric) Outer | 70 mm |
Quantità | 10/Pk. |
Tipo | Beaker |
Graduated | Yes |
Scale | Printed Scale |
Stile | Tall Form |