Learn More
WHEATON™ Tall Form Dram Vial
Codice prodotto. 30286522 Sfoglia Tutto Wheaton Science Products Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.75 mL
3.5 mL
7 mL
10.5 mL
14 mL
21 mL
28 mL
Quantità:
140/Pk.
190/Pk.
231/Pk.
264/Pk.
399/Pk.
666/Pk.
882/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 140
pezzi 190
pezzi 231
pezzi 264
pezzi 399
pezzi 666
pezzi 882
Codice prodotto. 30286522
Marca: WHEATON™ 151063
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Tubular Dram Vials
  • WHEATON™ tubular dram vials are manufactured from clear 5.1 expansion borosilicate glass and use WHEATON™ black polypropylene caps with foil liner
  • Both vials and caps are suitable for storage, display, sample collection and apothecary applications
  • The vials have a buttress thread finish and fit with the buttress thread black polypropylene dram vial caps with foil liner and range from 1.75 mL to 28 mL in volume
  • Black polypropylene foil lined dram vial caps are sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 17 mm
Materiale Borosilicate Glass (Type 1, Class B)
Pre-intagliato No
Sterilità Non-sterile
Volume (sistema metrico) 7 mL
Autoclavabile Autoclavable
Tipo di chiusura Screw Cap
Altezza (sistema metrico) 58 mm
Quantità 399/Pk.
Tipo Vial
Marking Spot No