Learn More
Fisherbrand™ Fiale alte a fondo piatto
For use with push-in caps. Fisherbrand™ Glass Specimen Vials are manufactured from clear Type 1B neutral glass.
120.00€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Stile | Alto |
Stile della base | Piatta |
Materiale chiusura | Polietilene |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15324779
|
Fisherbrand™
15324779 |
3.5 ml |
120.00€
pezzi 666 |
Spedizione stimata: 04-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Flat bottom
- Borosilicate glass
- Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications
Specifica
Trasparente | |
Alto | |
Polietilene | |
Flat Bottom Vial |
Vetro borosilicato | |
Piatta | |
Tappo a scatto |