Learn More
Kartell™ Tall Form Graduated Measuring Cylinders
Codice prodotto. 12593267
Click to view available options
Graduazioni:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 30
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
Codice prodotto. 12593267
Marca: Kartell™ 0257400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Accurately measures the volume of a liquid. Kartell™ Tall Form Graduated Measuring Cylinders use horizontal marked lines to assist in measuring out various volumes of a liquid.
  • Tall form
  • Circular base
  • Good chemical resistance
  • Permanent graduations moulded into cylinders
  • Can withstand temperatures up to 170°C
  • Suitable for applications with food
  • No wetting and no meniscus
Specifica
Materiale PMP
Tolleranza ±2 mL
Certificazione/Conformità ISO 6706-1981 (E)
Classe B
Bilancia Permanent Blue Graduations
Diametro (sistema metrico) 41.5 mm
Graduazioni 20 mL
Autoclavabile Autoclavable
Temperatura max 170°C
Suddivisione 2mL
Forma Cylindrical
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Scale Color Blu
Altezza (sistema metrico) 315 mm
Tipo Graduated Measuring Cylinder