Learn More
Kartell™ Tall Form Graduated Measuring Cylinders
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
Graduazioni:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 30
pezzi 6
Descrizione
- TPX™ Polymethylpentene (PMP) - lightweight, functional polymer with a unique combination of transparency, heat and chemical resistant properties
- Conforms to ISO 6706 - 1981 (E) and BS 5404 Part 2 1977
- Can be used for liquids up 170°C
- No wetting
- No meniscus
- Permanent graduations for reproducibility
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | PMP |
| Certificazione/Conformità | ISO 6706-1981 (E), BS 5404 Part 2 1977 |
| Classe | B |
| Quantità | 10/pk |
| Graduazioni | 2 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Temperatura max | 170°C |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Vedi altri risultati |