Learn More
Kartell™ Tall Form Graduated Measuring Cylinders
Click to view available options
Graduazioni:
2 mL
5 mL
10 mL
20 mL
100 mL
200 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 12
pezzi 2
pezzi 30
pezzi 6
Capacità (sistema metrico):
10 mL
50 mL
Descrizione
- Tall form
- Circular base
- Good chemical resistance
- Permanent graduations moulded into cylinders
- Can withstand temperatures up to 170°C
- Suitable for applications with food
- No wetting and no meniscus
Specifica
Specifica
| Classe | B |
| Graduazioni | 5 mL |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Limite di errore | ±0.5mL |
| Temperatura max | 170°C |
| Suddivisione | 0.5mL |
| Forma | Cylindrical |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Scale Color | Blu |
| Altezza (sistema metrico) | 195 mm |
| Vedi altri risultati |