Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet
Codice prodotto. 30057576 Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Lato del perno:
Left
Right
Colore:
Anthracite
Blue
Light Gray
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30057576
Marca: BICASA TCD.0600.2003B
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
TALL storage cabinet is made from fire-retardant particleboard and has 4 shelves.
  • Tall Storage Cabinet
  • EN 16121:2017 certified / complied
  • Metal frame levelling plinth
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Fire-retardant particleboard BODY mm 19 thickness
  • Light Grey color (2 decorative)
  • Steel sheet shelves (height-adjustable)
  • Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
  • Solid hinged door
  • 270° opening Automatic hold-closing
  • Ergonomic anodized and painted aluminum handle
  • Wardrobe lock with bar as standard
Specifica
Product Type Storage Unit
Colore Blue
Tipo di armadietto Storage
Certificazione/Conformità EN 16121:2017 Certified
Dimensioni (L x P x A) (480 + 20) x 600 x 2030 mm
Tipo di sportello Hinged
Finitura Powder Coated
Materiale del telaio Melamine
Lato del perno Right
N. di sportelli 1
N. di cassetti None
N. di ripiani 4
Tipo di spina None
Larghezza (sistema imperiale) 23.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 600 mm
Con ruote No
Materiale Melamine