Learn More
BICASA Tall Laboratory Cabinet with Double Doors
Sfoglia Tutto BICASA Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P x A):
1200 x (480 + 20) x 2030 mm
900 x (480 + 20) x 2030 mm
Colore:
Anthracite
Blue
Red
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Tall Storage Cabinet
- EN 16121:2017 certified / complied
- Metal frame levelling plinth
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Fire-retardant particleboard BODY 19 mm thickness
- Light Grey color (2 decorative)
- Steel sheet shelves (height-adjustable)
- Light Grey matt bonderized Polyurethane powder coating
- Solid hinged door
- 270° opening Automatic hold-closing
- Ergonomic anodized and painted aluminum handle
- Wardrobe lock with bar as standard
Specifica
Specifica
| Product Type | Storage Unit |
| Colore | Blue |
| Tipo di armadietto | Storage Cabinet |
| Dimensioni (L x P x A) | 1200 x (480 + 20) x 2030 mm |
| Tipo di sportello | Double |
| Materiale del telaio | Melamine |
| N. di sportelli | 2 |
| N. di cassetti | None |
| N. di ripiani | 4 |
| Tipo di spina | None |
| Vedi altri risultati |