Learn More
Köttermann Tall Safety Storage Cabinet with Doors
Codice prodotto. p-7236285
Click to view available options
Door Style:
Folding, Manual-close
Hinged, Auto-close
N. di ripiani:
3
4
6
None
Include:
1 Drip Tray
4 Internal Drawers
5 Internal Drawers
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 17382129
Marca: Köttermann 37100031
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
This Tall Safety Storage Cabinet offers top safety for flammable hazardous substances, complying with fire resistance class standards (Type 90).
  • Different versions that meet your needs
  • Additional storage space
  • Top safety for flammable hazardous substances (Type 90)
Specifica
Dimensioni (P x L x A) 615 x 1200 x 1955 mm
Door Style Hinged, Auto-close
Include 5 Internal Drawers
N. di sportelli 2
N. di ripiani None