Learn More
Köttermann Tall Safety Storage Cabinet with Drawers
This Tall Safety Storage Cabinet offers top safety for flammable hazardous substances, complying with fire resistance class standards (Type 90).
Marca:  Köttermann 371-00037
Codice prodotto. 17332139
  • dietro preventivo / Pezzo
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Different versions that meet your needs
  • Additional storage space
  • Top safety for flammable hazardous substances (Type 90)
Specifica
Specifica
853 x 450 x 1966 mm
1 Drip Tray
5
Drawer
1