Learn More
Fisherbrand™ Scatola per vetrini alta
GREENER_CHOICE
Per la conservazione o il trasporto di vetrini di dimensioni standard (25 x 75 mm e 1 x 3'). La scatola per vetrini alta Fisherbrand™ è realizzata in robusta plastica ABS con cerniere e fermo in nichel per applicazioni che richiedono elevata resistenza.
Marca:  Fisherbrand™ HS15979A
Codice prodotto. 15186823
  • 24.20€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Ospita 100 vetrini di dimensioni: 3 x 2' (76,2 x 50,8 mm)
  • Per la conservazione e il trasporto
  • Il coperchio offre lo spazio necessario per vetrini più alti
  • Alloggiamenti scanalati per tenere i singoli vetrini in posizione
  • Rivestimento in morbido sughero antiscivolo
  • Colore: blu
  • P x L x A: 2,4 x 8,2 x 6,9' (60 x 208 x 175 mm)
Specifica
Specifica
Scatola per la conservazione dei vetrini
Blu
Conservazione e trasporto
17,5 cm
2,36in.
ABS
8,18in.
Sughero
100
100 vetrini
6,88in.
Foglio per l'inventario dei vetrini
6 cm
Rettangolare
20,8 cm