Learn More
Koettermann™ Tall Storage Cabinets
Click to view available options
Profondità (sistema metrico):
500 mm
516 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Product Type | Tall Storage Cabinet |
| Tipo di armadietto | Tall Storage |
| Profondità (sistema metrico) | 516 mm |
| Dimensioni (P x L x A) | 516 x 900 x 1920 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 192 cm |
| N. di sportelli | 2 |
| Larghezza (sistema metrico) | 900 mm |