Learn More
Tamoxifen Free Base MP Biomedicals
49.19 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "23257" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Specifica
CAS | 10540-29-1 |
Formula molecolare | C26H29NO |
Numero MDL | MFCD00010454 |
Quantità | 100 mg |
Sinonimo | tamoxifen, trans-tamoxifen, crisafeno, soltamox, tamoxifene, diemon, tamoxifeno, tamoxifenum, citofen, istubol |
InChI Key | NKANXQFJJICGDU-QPLCGJKRSA-N |
SMILES | CC\C(=C(/C1=CC=CC=C1)C1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C1=CC=CC=C1 |
IUPAC Name | (2-{4-[(1Z)-1,2-diphenylbut-1-en-1-yl]phenoxy}ethyl)dimethylamine |
Molecular Weight (g/mol) | 371.52 |
PubChem CID | 2733526 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
Identificativo prodotto
- Tamoxifen, Free Base
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 1A
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1A
- H350-Può provocare il cancro.
- H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .