Learn More
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7058863
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
169896-41-7
C15H39N4Ta
456.45
MFCD02684506
NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
4100858
tert-butyliminotantalum;diethylazanide
CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
169896-41-7
C15H39N4Ta
456.45
MFCD02684506
NXXDVZOFTYVIKX-UHFFFAOYSA-N
tert-butylimino tris diethylamino tantalum, tantalum tris diethylamido-tert-butylimide, tbtdet, tris diethylamino tert-butylimino tantalum, t-butylimido tris diethylamino tantalum v, tris diethylamido tert-butylimido tantalum v, tris diethylamino tert-butylimino tantalum v, tert-butylimino bis diethylamino tantalio diethylamine, tantalum,tris n-ethylethanaminato 2-methyl-2-propanaminato 2--, t-4
4100858
tert-butyliminotantalum;diethylazanide
CCN(CC)[Ta](N(CC)CC)(N(CC)CC)=[N](C)(C)C
Precursor for TaN
Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide is used as a precursor for tantalum nitride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Tantalum tris (diethylamido)-tert-butylimide
Colore Yellow
Punti di ebollizione 90°C (0.1 mmHg)
Note percentuale saggio (metals basis)
Imballaggio Ampule
Quantità 1 g
Numero UN UN3129
Sensibilità Air and moisture sensitive
Informazioni di solubilità Reacts with water.
Peso formulazione 468.48
Percent Purity 99.99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tantalum tris(diethylamido)-tert-butylimide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H261-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .