Learn More
Tantalum(V) chloride, 99.99%, (trace metal basis)
Codice prodotto. p-3777086 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
Codice prodotto. 10721481
Marca: Thermo Scientific Acros 203910050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Per analisi con tracce estremamente ridotte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7721-01-9
Formula molecolare Cl5Ta
Molecular Weight (g/mol) 358.20
Numero MDL MFCD00011253
InChI Key OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
IUPAC Name tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specifica
Punti di ebollizione 242.0°C
Materiale o nome chimico Tantalum(V) chloride
Punto di fusione 221.0°C
Colore White to Yellow
Forma fisica Crystalline Powder and/or Crystals
Quantità 5 g
Intervallo percentuale saggio 99.99%
Formula lineare TaCl5
Numero UN 3260
Fieser 16,312; 17,321
Indice di Merck 15, 9186
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in alcohol, koh, h2so4
Peso formulazione 358.2
Percent Purity 99.99%
Grado Base per metalli in tracce
Imballaggio Glass bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tantalum(V) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.