Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ OpenArray™ RT PCR, Inventoried Format 56 QuantStudio™ 12K Flex
Marca:  Applied Biosystems™ 4471125
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.00450kg
Codice prodotto. 12817442
  • 9380.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Store in freezer (-5° to -30°C).
Low
QuantStudio™ 12K Flex system
Real Time PCR System
Real Time PCR (qPCR)
Primer-Probe
qPCR
OpenArray™, QuantStudio™, TaqMan™
56 Array Format