Learn More
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 10X Solution, Electrophoresis, Fisher BioReagents™
Identificatori chimici
CAS 10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
Sinonimo TBE
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10727224
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents
BP1333-1
1 L Nalgene Poly Bottle N/A
N/A
10031223
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher BioReagents
BP1333-4
4 L Poly CUBE N/A
N/A
10563155
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP1333-20
20 L Poly CUBE N/A
N/A
Descrizione
Descrizione
TBE Buffer, Tris-Borate-EDTA, 10X Solution, Electrophoresis
Tris–Borate–EDTA (TBE) is commonly used as a buffer for nucleic acid electrophoresis.
Specifica
Identificatori chimici
10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
TBE
Specifica
Tris-Borate-EDTA
10043-35-3, 60-00-4, 77-86-1, 7732-18-5
8.2 to 8.4
DNase free
DNase-, RNase- and Protease-Free
TBE
10X Solution
Colorless
Liquid
Filtered through a 0.2-micron filter.
Protease free
Electrophoresis
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Recommended Storage : RT
Identificativo prodotto
  • Tris-Borate-EDTA, 10X Solution