Learn More
TBS, Tris Buffered Saline, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology, Fisher BioReagents™
20.90€ - 43.85€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10648973
|
Fisher Bioreagents
BP2471-100 |
100 mL | Poly Bottle |
20.90€
100mL |
Spedizione stimata: 09-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10153103
|
Fisher Bioreagents
BP2471-500 |
500 mL | Poly Bottle |
43.85€
500mL |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10776834
|
Fisher Bioreagents
BP2471-1 |
1 L | Nalgene Poly Bottle |
43.60€
1L |
In stock Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
TBS, Tris Buffered Saline, 10X Solution, pH 7.4, Molecular Biology
Washing buffer for alkaline phosphatase or peroxidase conjugates in Western blotting