Learn More
TCS 2002, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Potent inhibitor of GSK-3β (IC50 = 35 nM). Oral adminstration inhibits cold water stress-induced tau hyperphosphorylation in the mouse brain.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | TCS 2002 |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 338.38 |
Percent Purity | >99% |