Learn More
OHAUS™ TD52XW Indicator
Codice prodotto. 15938445 Sfoglia Tutto Ohaus Prodotti
Click to view available options
Tipo:
TD52XW-EU
TD52XW-GB
Dimensione della confezione:
1 unità
Codice prodotto. 15938445
Marca: OHAUS™ 30424067
L'indicatore multifunzione di nuova generazione OHAUS Defender serie 5000 è ideale per essere utilizzato insieme alle bilance da banco e da pavimento in molteplici applicazioni incluse produzione, confezionamento, inventario e spedizione.
  • I risultati sono visibili in modo chiaro sull'ampio display retroilluminato. La tastiera alfanumerica e i tasti funzione consentono un facile utilizzo da parte dell'utente. I messaggi sullo schermo e i tasti funzione vi guideranno attraverso le operazioni.
  • I risultati possono essere memorizzati nella scheda micro SD. Uscita dati tramite RS232 standard o interfacce opzionali con RS232/RS485/dispositivo USB, Ethernet e Bluetooth/WiFi. Uscita analogica e I/O discreto con relè.
  • Funziona con le comuni modalità industriali e supporta un archivio di 50.000 prodotti e 1.000 profili utente che possono essere scaricati/caricati per una facile configurazione (con scheda SD). GMP/GLP con data/ora per la tracciabilità dei risultati.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di collegamento RS232 (inclusa), Seconda RS232/RS485/USB (disponibile come accessorio), Host USB (disponibile come accessorio), WiFi/Bluetooth (disponibile come accessorio), Ethernet (disponibile come accessorio)
Tipo di display LCD a matrice di punti con retroilluminazione a LED bianca
Dimensioni (L x P x A) 270 x 76 x 222 mm
Lingue English (US), French, German, Italian, Spanish (MX), Polish, Spanish
Peso (sistema metrico) 2.600 kg
Tipo TD52XW-GB