Learn More
Thermo Scientific™ Congelatori a bassissime temperature serie TDE
BIOPHARMA
I congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ serie TDE hanno un consumo energetico ridotto, un'interfaccia touchscreen semplificata, un design ergonomico dell'interno e sono disponibili in quattro capacità.
Marca:  Thermo Scientific™ TDE60086LV
Disponibilità e data di spedizione si riferiscono a equipaggiamento standard. Per richiedere personalizzazioni o servizi montati in fabbrica selezionare Richiedi Un Preventivo o contattare il proprio Account Manager. La consegna potrebbe variare.
Codice prodotto. 16640764
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
I congelatori a bassissima temperatura Thermo Scientific™ serie TDE della famiglia Standard Performance (STP), sono dotati di tecnologia H-drive e si presentano con quattro modelli verticali, per massimizzare la capacità di conservazione da 30,000 a 60,000 fiale da 2 ml. La serie TDE rappresenta una soluzione sostenibile e affidabile che offre la massima sicurezza dei campioni garantendo risparmi operativi a ogni laboratorio.
Performance
  • Powered by H-drive's hydrocarbon technology, these systems save up to 25% in energy usage and heat rejection over conventional refrigerant ultra-low freezers1
  • Designed for daily usage, recovers cabinet temperature 20% faster after opening the door.2
  • A quiet sound output below 53 dBA, enables the freezer to come out of the hallway and into the lab
  • Meets ±10°C validation protocols at -80°C with strong peak variation and steady-state temperature variation
  • Natural hydrocarbon refrigerants reduce system operating stresses promoting outstanding reliability and worry-free sample protection
User Friendly
  • The H-drive Information Center (HIC) combines easy to read temperature with simple capacitive touch buttons in a 5.6 inch display
  • Four capacities (300, 400, 500 and 600 2-inch box) to accommodate a variety of storage needs and lab footprint specifications
  • All models contain four inner doors allowing for easy sample access without exposing greater freezer content to ambient conditions
  • Improved customer convenience with new ergonomically designed handle, high contrast eye-level display, and comfortable easy-access shelf locations.
  • Compatible with most racking systems including a full range of Thermo Scientific™ racks for boxes, microplates, Thermo Scientific™ Matrix™ and Nunc CryoBank™ tubes
  • Security features including alarm settings and padlock-compatible doors
Sustainability
  • Manufactured in an award-winning, zero-waste to landfill facility
  • Lower HVAC costs as a result of less heat emission into the environment
  • Natural refrigerants and water-blown foam insulation, making the Series compliant with the U.S. Environmental Protection Agency's Significant New Alternatives Policy (SNAP), the European Union's F-Gas and other sustainability standards
  • Upon receiving the unit, we advise you to properly dispose of any packaging material, used to secure the unit during the shipping process. Please refer to local recycling codes and dispose of any materials accordingly. For information on waste disposal sites, please refer to your local waste provider.
Get Connected
The Thermo Scientific™ DeviceLink™ Connect remote monitoring solution helps provide peace of mind by enabling you to keep track of your equipment anytime, anywhere. This system supports independent sensors to monitor your instrument, but it can also be connected via serial port directly to the instrument, harnessing the on-board telemetry data, alarms, and events. All information is transmitted to the Thermo Fisher Connect cloud platform where you have 24/7 access to the information via InstrumentConnect's web- and mobile-based applications. For more information visit www.thermofisher.com/dlc.
Compatible DeviceLink Connect System
  • DLCKTULTS101 — Ultra-low temperature freezer
*Each kit includes a DeviceLink Connect system, 1-year basic monitoring subscription, power cable, commissioner USB, mounting hardware, and an applicable serial or USB cable.
Independent DeviceLink Connect Sensors
  • DLCSKTEMP001 — DeviceLink Connect PT100 (-200°C to +600°C) temperature sensor and Smart-Cable adapter
  • DLCSKCURT001 — DeviceLink Connect current transducer (0-50A) with Smart-Cable adapter
  • DLCPTDOOR001 — Door Switch
Footnotes:
  1. Internal data comparing 11.2 kWh/day to UXF600 = 14.9 kWh/day. Data on file.
  2. Typical freezer test data based on internal testing in ambient temperature at 20°C; Typical standard validation protocol of ±10°C.
Servizi
La garanzia varia in base al Paese; per ulteriori informazioni contattare l'assistenza clienti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Thermo Scientific TDE Series Ultra-Low Freezers, 600-Box Capacity, 230V, 50Hz
28.8 cu. ft.
-50°C to -86°C
1
Vacuum Insulation Panels (VIP) + Water-Blown Polyurethane Foam (SNAP-compliant)
3
111 kg
Upright
Thermo Scientific
Manual
28.3 x 34.4 x 51.2 in. (71.9 x 87.3 x 130.1 cm)
Yes
Smart-Vue Compatible
EU
230 V 50 Hz
Energy Efficient
H-drive
820 lb.
709 lb.
2 in. Boxes (600)
Ultra-Low Freezer, Upright
816 L
Outer (1), Inner (4)
4
Stainless Steel
245 lb.
cULus, FDA Class II, FDA Class II
HIC 5.6 in. 7-segment display with capacitive touch buttons
Warranty varies by country, please contact us for details
38.5 x 39.6 x 78 in. (97.7 x 100.6 x 198.1 cm)
Alarm, Recorder
External Monitoring/Cloud Compatible; 4-20mA, RS485, Dry Contacts
6.1/10 A
230 V
50 Hz
60,000 x 2mL
R290 (1st stage), R170 + R290 mix (2nd stage)
372 kg
322 kg
12
Certificati
Vedi i prodotti accessori
  1. Data is representative of performance and not published product specifications. Results should not be referenced in developing any regulatory parameters for specific customer usage.
  2. Freezer performance will vary based on customer product volume, storage format, operating conditions, test methodology and performing recommended maintenance
  3. Continuous product enhancements may, without notice, result in amendments or omissions to this technical data sheet. Thermo Scientific cannot accept responsibility for damage, injury, loss or expenses resulting from misapplication of the information herein.