Learn More
Hoefer™ TE Blotting Unit Replacement Parts and Accessories: Cassettes
For use with TE62 Standard Transfer Tank with Cooling Chamber
136.32€ - 219.00€
Specifica
Include | 1 cassette assembly, 2 Foam sponges 3mm thick and 1 Foam sponge 6mm thick |
---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Tipo | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12004807
|
Hoefer™
TE24 |
TE 22 Mini Tank Transfer Unit | Gel Cassette |
136.32€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10437884
|
Hoefer™
TE24 |
TE 22 Mini Tank Transfer Unit | Gel Cassette |
218.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12004757
|
Hoefer™
TE44H |
TE 42, TE 62 Transfer Tank | Hinged Cassette |
150.13€
Pezzo |
Spedizione stimata: 04-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10331095
|
Hoefer™
TE44H |
TE 42, TE 62 Transfer Tank | Hinged Cassette |
219.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Accessories and Replacement Parts for TE62
Specifica
1 cassette assembly, 2 Foam sponges 3mm thick and 1 Foam sponge 6mm thick |