Learn More
Labconco™ Tear-Away Aluminum Seals for Serum Bottles, Small
Sfoglia Tutto Labconco Corporation Prodotti
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
57 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Serum Bottles hold small samples for batch drying on a tray
- They may also be connected to valve ports on drying chambers and manifolds
- Aluminum seal caps sold separately for easy sealing
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Drying small samples |
| Materiale | Aluminum |
| N. per confezione | 100Pack |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 57 mm |
| Finitura collo | 57 mm |
| Forma | Rotondo |
| Product Type | Aluminum Seal |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | 2 mL/3 mL Glass Serum Bottles |
| Dimensione chiusura | 13 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 13 mm |