Learn More
Aalborg™ Model F PTFE/PFA Flowmeter
Click to view available options
Portata flusso d'acqua:
1000 mL/min.
250 mL/min.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Chemically inert wetted components
- Removable protective shield
- Individually leak tested
- Vertical in-line
- Valve at outlet
Specifica
Specifica
| Tipo | Flowmeter |
| Accuracy | ±5% |
| Valori nominali pressione | 6.7 bar |
| Collegamenti | 1/4 in. NPT (M) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Ultra-pure or corrosive liquids |
| Bilancia | Linear and direct |
| Temperatura (sistema metrico) | 121°C |
| Valvola | Teflon |
| Portata flusso d'acqua | 250 mL/min. |