Learn More
RETSCH Teflon Grinding Jars
Codice prodotto. 10054290 Sfoglia Tutto Retsch Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
For MM 200
For MM 301 Mixer mill
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10054290
Marca: RETSCH 02.462.0051
Solo null disponibili
Specifica
Product Type Grinding Jar
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Da utilizzare con (apparecchiatura) For MM 200
Lunghezza (sistema metrico) 20 mm
Materiale Teflon