Learn More
Tellurium broken ingot, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11396078
Tellurium broken ingot, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11396078
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Codice prodotto. 11396078
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011073.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13494-80-9
Formula molecolare Te
Molecular Weight (g/mol) 127.60
Numero MDL MFCD00134062
InChI Key PORWMNRCUJJQNO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tellurium, elemental, telloy, tellur, aurum paradoxum, element, tellur polish, metallum problematum, tellurium, metallic, unii-nqa0o090zj, and compounds
PubChem CID 6327182
ChEBI CHEBI:30452
IUPAC Name tellurium
SMILES [Te]
Specifica
Materiale o nome chimico Tellurium broken ingot
Note percentuale saggio (metals basis)
Quantità 250 g
Percent Purity 99.99%
Odore Odorless
Forma Ingot
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoR21F039 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/04/2022 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Numero di lottoQ19H054 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Numero di lottoL28W031 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Numero di lottoH02R005 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Numero di lottoR21F030 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/11/2021 Catalog Number011074.22,011073.30,011073.18
Titolo del prodotto
Tellurium broken ingot, 99.99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals >