Learn More
Tellurium(IV) oxide, 99+%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
250g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1245°C |
| Materiale o nome chimico | Tellurium(IV) oxide |
| Punto di fusione | 733°C |
| Nota nome | 99+% |
| Colore | White to Yellow |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 250 g |
| Intervallo percentuale saggio | 99+% |
| Formula lineare | TeO2 |
| Indice di Merck | 15, 9265 |
| Vedi altri risultati |