Learn More
Tellurium(IV) oxide, tech., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
Descrizione
It is used as an acousto-optic material and a conditional glass former. The glasses of tellurium oxide have high refractive indices. Owing to the transmission into mid-infrared part of the electromagnetic spectrum, tellurium oxide is of technological interest for optical waveguides. It is also employed in optical fibre amplification.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tellurium(IV) Oxide |
Punto di fusione | 733°C |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 50 g |
Informazioni di solubilità | Practically insoluble in water. Soluble in NaOH solutions and HCl |
IUPAC Name | tellurium dioxide |
Peso formulazione | 159.6 |
Grado | Technical |
Densità | 5.8 |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Tossicità per la riproduzione sull'allattamento o attraverso l'allattamento
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H332-Nocivo se inalato.
- H360Df-Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità.
- H362-Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.