Learn More
TEMED (Electrophoresis), Fisher BioReagents
Codice prodotto. p-28821
Click to view available options
Quantità:
26 mL
130 mL
Imballaggio:
Amber Glass
Dimensione della confezione:
100g
20g
Codice prodotto. 10689543
Marca: Fisher BioReagents BP15020
Richiesta di formato massivo o personalizzato
For polymerization of acrylamide/bis-acrylamide
TEMED is a commonly used catalyst for the polymerization of acrylamide/bis-acrylamide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 110-18-9
Formula molecolare C6H16N2
Molecular Weight (g/mol) 116.208
InChI Key KWYHDKDOAIKMQN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo temed, n,n,n',n'-tetramethylethylenediamine, tmeda, 1,2-bis dimethylamino ethane, tetramethylethylenediamine, tetramethyldiaminoethane, tetrameen, propamine d, n1,n1,n2,n2-tetramethylethane-1,2-diamine, 1,2-ethanediamine, n,n,n',n'-tetramethyl
PubChem CID 8037
ChEBI CHEBI:32850
IUPAC Name N,N,N',N'-tetramethylethane-1,2-diamine
SMILES CN(C)CCN(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico TEMED
Punto di fusione -55°C
Colore Colorless
Densità 0.770g/cm³
pH 8.0 to 8.5
Punti di ebollizione 120°C
Note sul grado di purezza DNase-, RNase- and Protease-Free
Intervallo percentuale saggio ≥97 % (by titration)
Imballaggio Amber Glass
Formula lineare (CH3)2NCH2CH2N(CH3)2
Quantità 26 mL
Numero UN 2372
Indice di Merck 15, 9277
Peso formulazione 116.21
Percent Purity ≥97%
Grado Elettroforesi
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • N,N,N',N'-Tetramethylethylenediamine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.