Learn More
BINDER™ Temperature and Humidity Calibration Certificate
Codice prodotto. 30238306 Sfoglia Tutto BINDER Prodotti
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
KBF PRO Series
KBF Series
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 30238306
Marca: BINDER™ 80122578
Calibration certificate including 27 temperature measurements and 1 humidity measurement.
  • 27 temperature measuring points
  • 1 humidity measuring point, at 25°C/60% RH, or at specified values
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) KBF PRO Series
Certificazione/Conformità DIN12880
Duration 1 Day
Product Type Calibration Certificate