Learn More
Thermographic Measurements Ltd Etichetta per punto di misurazione della temperatura
Click to view available options
Temperature Range (Metric):
104 °C
116 °C
149 °C
199 °C
44 °C
46 °C
82 °C
99 °C
Dimensione della confezione:
pezzi 2500
pezzi 50
Descrizione
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Monouso | Single-use |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'industria elettronica, automobilistica, aerospaziale, siderurgica, metallurgica e delle materie plastiche, laboratori di ricerca, strumentazione, servizi medici, industria alimentare |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.51 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 13 mm |
| Intervallo di umidità | 40 to 60% |
| Lunghezza (sistema metrico) | 12 mm |
| Materiale | Polyester Film, Acrylic Adhesive |
| Tempo di misurazione | 2 to 5 seconds |
| Modello | Thermax Encapsulated Temperature Indicator 82°C (180°F) |
| Vedi altri risultati |