Learn More
Tempshield™ Guanti Cryo-Gloves™
State-of-the art materials and multi-layered construction provide cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
291.00€ - 306.00€
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 420, EN 511 |
---|---|
Descrizione | Wrist Length |
Colore | Blue |
Hand | Specific |
Product Type | Cryogenic Gloves |
Allerta:
Non immergere in azoto liquido, né utilizzare in prossimità di fiamme libere o in aree pericolose a rischio di incendio.
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15310445
|
Tempshield™
WRS |
Small |
306.00€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15441193
|
Tempshield™
WRL |
Large |
291.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11833801
|
Tempshield™
WRM |
Medium |
306.00€
1 paio |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
State-of-the art materials and multi-layered construction provides cryogenic protection for ultra-cold applications down to -196°C (-320°F).
Ideali per l’uso in atmosfere criogeniche (quali azoto liquido, ossigeno o elio; gas naturale liquefatto; ghiaccio secco; bagni liquidi o abbattitori di temperatura) in cui vengono congelati organi, unità di sangue, prodotti farmaceutici o campioni.
- Comodi e leggeri, altamente flessibili
- Resistenti all'acqua e impermeabili con rivestimento traspirante 'stay-dry'
- Non contengono amianto
Specifica
EN 420, EN 511 | |
Blue | |
Cryogenic Gloves | |
Dry Ice Handling, Low/Ultra-Low Temperature Freezers, and Closed Cryogenic Systems | |
-320°F | |
11.3 to 12.5 in. |
Wrist Length | |
Specific | |
Yes | |
Cryo-Gloves™ | |
-196°C | |
29 to 32.5 cm |