Learn More
Terephthalic acid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10487190
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Imballaggio:
Fibre drum
Plastic bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-21-0
Formula molecolare C8H6O4
Molecular Weight (g/mol) 166.13
Numero MDL MFCD00002558
InChI Key KKEYFWRCBNTPAC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-phthalic acid, 1,4-benzenedicarboxylic acid, benzene-1,4-dicarboxylic acid, p-dicarboxybenzene, p-benzenedicarboxylic acid, p-carboxybenzoic acid, acide terephtalique, para-phthalic acid, tephthol, 1,4-dicarboxybenzene
PubChem CID 7489
ChEBI CHEBI:15702
IUPAC Name terephthalic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Terephthalic acid
Punto di fusione >300.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 1 kg
Beilstein 09,841
Indice di Merck 15,9305
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkalies, slightly soluble in alcohol, insoluble in chloroform, ether and acetic acid
Punto di sublimazione 0402.0°C
Peso formulazione 166.13
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder