Learn More
3M™ Nomad™ Terra Heavy Traffic Entrance Matting 8100
Entrance coiled vinyl scraper matting designed for heavy traffic applications. The construction allows dirt and moisture to flow through the matting so it is not retracked into the building. Grease and oil resistant.
Marca:  3M™ Nomad™ 7100116684
Codice prodotto. 17138720
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Unbacked scraper matting designed for high traffic applications
  • High quality vinyl offers excellent crush resistance
  • Unbacked, open construction of the mat allows water to drain and soil to pass through, out of sight
  • Easily vacuum out trapped dirt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
910 x 122 cm
Nomad™ Terra Dirt Control Mats
Gray
Elastic Vinyl
Heavy traffic areas
17 mm
910 cm
122 cm