Learn More
Fisher BioReagents™ Terrific Broth, Modified (Granulated)
Used as a microbial growth medium for the cultivation of E. coli strains for the preparation of plasmid DNA and recombinant proteins.
77.77€ - 306.08€
Specifica
Forma Granulated Powder
Grado Genetica molecolare
Tipo di media Terrific Broth
Product Type Microbiology Media
Formulazione Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Tipo di imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
11306002
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9728-500
500 g Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
11395992
Vedere i documenti
Fisher BioReagents™
BP9728-2
2 kg Poly Bottle Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
  • Directions for Media Preparation: Add 47.6g to 1L of purified water, such as BP2820 (Fisher BioReagents Microbial Cell Culture Grade Water). Then, add 4 mL of glycerol to the mixture. Heat and frequently agitate to completely dissolve. Before use, sterilize by autoclaving for 15 minutes.
  • Greater peptone and yeast concentration allow for higher plasmid yield
  • Format: Granulated powder
Specifica
Specifica
Granulated Powder
Terrific Broth
Casein Peptone 12g/L, Yeast extract 24g/L, Potassium Phosphate, Monobasic 2.2g/L, Potassium Phosphate, Dibasic 9.4g/L
Genetica molecolare
Microbiology Media
For maintenance and propagation of Escherichia coli in molecular biology procedures