Learn More
tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10075753
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 120686-18-2
Formula molecolare C13H20NO2
Molecular Weight (g/mol) 222.31
Numero MDL MFCD00798310
InChI Key TYYCBAISLMKLMT-NSHDSACASA-O
PubChem CID 7021093
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Nota nome 97%
Colore Colorless to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Indice di rifrazione 1.4960 to 1.498
Rotazione specifica -22
Sinonimo s-tert-butyl 3-amino-3-phenylpropanoate, tert-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid, b-amino-, 1,1-dimethylethyl ester, bs, s-tert-butyl3-amino-3-phenylpropanoate, t-butyl 3s-3-amino-3-phenylpropanoate, s-alpha-2-oxo-2-tert-butoxyethyl benzyl amine, tert-butyl-3s-3-amino-3-phenylpropanoate, benzenepropanoic acid,b-amino-,1,1-dimethylethyl ester, bs
IUPAC Name tert-butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Condizione di rotazione specifica - 22.00 (20.00°C c=1,CHCl3)
Quantità 1 g
Peso formulazione 221.3
Percent Purity 97%
Forma fisica Slightly Viscous Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl (3S)-3-amino-3-phenylpropanoate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.