Learn More
tert-Butyl acrylate, 99%, stab. with 15ppm 4-methoxyphenol
Descrizione
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl acrylate |
| Nota nome | stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol |
| Punto di fusione | ∼-69°C |
| Densità | 0.883 |
| Punti di ebollizione | 121°C |
| Punto d'infiammabilità | 11°C (52°F) |
| Formula lineare | CH2=CHCOOC(CH3)3 |
| Indice di rifrazione | 1.411 |
| Quantità | 100 mL |
| Numero UN | UN3272 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butyl acrylate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H331-Tossico se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butyl acrylate