Learn More
tert-Butyl alcohol, anhydrous, 99.5%
Codice prodotto. p-7051536
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
4 L
Dimensione della confezione:
1L
250mL
4L
Codice prodotto. 11394208
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041470.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Solvent in Sol-Gel precursor applications | CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
Solvent in Sol-Gel precursor applications.tert-Butyl alcohol is used as a solvent and an ethanol denaturant. It is an active ingredient paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-65-0
Formula molecolare C4H10O
Molecular Weight (g/mol) 74.123
Numero MDL MFCD00004464
InChI Key DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
PubChem CID 6386
ChEBI CHEBI:45895
IUPAC Name 2-methylpropan-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl alcohol
Nota nome Anhydrous
Punto di fusione 25°C
Colore Colorless
Densità 0.786 g/mL
Punti di ebollizione 83°C
Punto d'infiammabilità 11°C (52°F)
Formula lineare (CH3)3COH
Indice di rifrazione 1.387
Quantità 250 mL
Numero UN UN1120
Beilstein 906698
Indice di Merck 14,1542
Informazioni di solubilità Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Peso formulazione 74.12
Percent Purity 99.5%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl alcohol, anhydrous
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butyl alcohol