Learn More
tert-Butyl bromoacetate, 98%
Descrizione
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
Solubility
Miscible with ethanol, chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | tert-Butyl bromoacetate |
| Densità | 1.33 |
| Punti di ebollizione | 175°C |
| Punto d'infiammabilità | 49°C (120°F) |
| Odore | Pungent |
| Formula lineare | BrCH2CO2C(CH3)3 |
| Indice di rifrazione | 1.445 |
| Quantità | 50 g |
| Numero UN | UN2924 |
| Beilstein | 1753010 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- tert-Butyl bromoacetate
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butyl bromoacetate